Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Højde (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
- Polyethylen fod: absorberer stød og reducerer brud
- Klasse B
- Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Erstatningsfødder: fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±1 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Vis mere |