Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas kulturkolbe
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Kompatibel med rysteudstyr
- Lang, kantløs rørhals til brug med lukninger
- Fremstillet af &Pyrex handel; borosilikatglas med hvid emaljemærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre hals | 38 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 302 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Kulturflaske |
| Form | Konisk |
| Bund form | Flad |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 166 mm |