Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende Fad med Tud
Artikelnummer. 15717927
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15717927 15 ml 40 mm 25 mm Pakke med 20
12589485 100 ml 70 mm 40 mm Pakke med 10
12590436 2000 ml 190 mm 90 mm Pakke med 10
12530436 300 ml 95 mm 55 mm Pakke med 10
12519485 30 ml 52 mm 30 mm Pakke med 10
12570436 900 ml 140 mm 75 mm Pakke med 10
12540436 500 ml 115 mm 65 mm Pakke med 10
15597680 60 ml 58 mm 35 mm Pakke med 20
15507690 150 ml 80 mm 45 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15717927 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1471/03M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2271.71 DKK / Pakke med 20
    Spare 343.29 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for fremragende kemisk og termisk modstand. Pyrex™ Borosilikat-krystalliserende skåle med tud giver en overlegen enhed til maksimal fordampning.
  • Integreret tud til overskydende væske
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Termisk modstandsdygtig til 400 °C
  • Overholder DIN 12338
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Krystalliserende Fade
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 40 mm