Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende Fad med Tud
Beskrivelse
- Integreret tud til overskydende væske
- Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
- Termisk modstandsdygtig til 400 °C
- Overholder DIN 12338
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12337 |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Krystalliserende Fade |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |