Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende Fad med Tud
Artikelnummer. 12519485
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 12519485
Brand: Pyrex 1471/00M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for fremragende kemisk og termisk modstand. Pyrex™ Borosilikat-krystalliserende skåle med tud giver en overlegen enhed til maksimal fordampning.
  • Integreret tud til overskydende væske
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Termisk modstandsdygtig til 400 °C
  • Overholder DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12337
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Krystalliserende fad
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 52 mm