Få mere at vide
Pyrex™ Koniske bægre af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002975
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11383464
Brand: Pyrex 1020/06D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med en bred vifte af medier og væsker. Pyrex™ koniske bægre af borosilikatglas er alsidige til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Brug med en bred vifte af medier og væsker. Pyrex ™koniske bægre af borosilikatglas er alsidige til en bred vifte af laboratorieapplikationer
  • Konisk form (Phillips-mønster) med tud
  • Fremstillet af ™Pyrex borosilikatglas
  • Fremragende termisk ydeevne og kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 105 mm
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas