Få mere at vide
Pyrex™ Koniske bægre af borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Brug med en bred vifte af medier og væsker. Pyrex ™koniske bægre af borosilikatglas er alsidige til en bred vifte af laboratorieapplikationer
- Konisk form (Phillips-mønster) med tud
- Fremstillet af ™Pyrex borosilikatglas
- Fremragende termisk ydeevne og kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |