Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Målekolbe af borosilikatglas Klasse A indeholder hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering og en polyethylenprop. Overholder ISO 1042 og DIN 12664, er kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP,) og Conformity 'H' certificeret.
- Overholder ISO 1042 og DIN 12664
- Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
- Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato
- Batchcertifikat kan downloades online
- Overensstemmelse 'H' certificeret
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ glas
- Indskrifter i hvid emalje
- Polyethylen prop
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Oversigt | Hvide emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 12/21 |