Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe
Artikelnummer. 11343624
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Højde (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11343624
Brand: Pyrex 3151/10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Målekolbe af borosilikatglas Klasse A indeholder hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering og en polyethylenprop. Overholder ISO 1042 og DIN 12664, er kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP,) og Conformity 'H' certificeret.
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ glas
  • Indskrifter i hvid emalje
  • Polyethylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 110 mm
Tolerance ±0,03 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19