Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe
Artikelnummer. 11323634
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Højde (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Højde (metrisk) Tolerance Pakningsstørrelse
11323634 2 mL 7/16 65 mm ±0,02 ml Pakke med 5
11303634 1000 mL 24/29 300 mm ±0,3 ml Pakke med 2
10517110 2000 mL 29/32 370 mm ±0,5 ml Hver
11363624 100 mL 14/23 170 mm ±0,08 ml Pakke med 5
11313634 50 pmol RNA pr. reaktion 7/16 65 mm ±0,02 ml Pakke med 5
11323624 10 mL 10/19 90 mm ±0,02 ml Pakke med 5
11373624 200 mL 14/23 210 mm ±0,1 ml -
11333624 20 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Pakke med 5
11383624 250 mL 14/23 220 mm ±0,12 ml Pakke med 2
11343624 25 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Pakke med 5
11393624 500 mL 19/26 260 mm ±0,2 ml Pakke med 2
10398459 5 L 34/35 475 mm ±1 ml Hver
11353624 50 mL 12/21 140 mm ±0,05 ml Pakke med 5
11333634 5 mL 10/19 70 mm ±0,02 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11323634 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3151/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.35 DKK
    750.84 DKK / Pakke med 5
    Spare 117.51 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Målekolbe af borosilikatglas Klasse A indeholder hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering og en polyethylenprop. Overholder ISO 1042 og DIN 12664, er kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP,) og Conformity 'H' certificeret.
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ glas
  • Indskrifter i hvid emalje
  • Polyethylen prop
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 65 mm
Tolerance ±0,02 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 7/16