Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret målekolbe
Artikelnummer. p-8002528
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Højde (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11353634
Brand: Pyrex 3151/01WC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe har hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering. Inkluderer polyethylenprop. Overensstemmelse 'H' certificeret, overholder ISO 1042 og DIN 12664 og er kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .)
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Hver kolbe indgraveret med individuelt serienummer og leveret med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
  • Hvide emalje inskriptioner
  • Polyethylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 65 mm
Tolerance ±0,02 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 7/16