Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret målekolbe
Artikelnummer. 11911528
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Højde (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Højde (metrisk) Tolerance Pakningsstørrelse
11911528 250 mL 14/23 220 mm ±0,12 ml Pakke med 2
11353634 50 pmol RNA pr. reaktion 7/16 65 mm ±0,02 ml Pakke med 5
10059279 2000 mL 29/32 370 mm ±0,5 ml Hver
11363634 2 mL 7/16 65 mm ±0,02 ml Pakke med 5
10811601 5 L 34/35 475 mm ±1 ml Hver
11373634 5 mL 10/19 70 mm ±0,02 ml Pakke med 5
11383634 10 mL 10/19 90 mm ±0,02 ml Pakke med 5
11393634 20 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Pakke med 5
11303644 25 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Pakke med 5
11313644 50 mL 12/21 140 mm ±0,05 ml Pakke med 5
11323644 100 mL 14/23 170 mm ±0,08 ml Pakke med 5
11333644 200 mL 14/23 210 mm ±0,1 ml Pakke med 5
11353644 500 mL 19/26 260 mm ±0,2 ml Pakke med 2
11363644 1000 mL 24/29 300 mm ±0,3 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11911528 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3151/18WC
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe har hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering. Inkluderer polyethylenprop. Overensstemmelse 'H' certificeret, overholder ISO 1042 og DIN 12664 og er kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .)
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Hver kolbe indgraveret med individuelt serienummer og leveret med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
  • Hvide emalje inskriptioner
  • Polyethylen prop
Tekniske data
Certificeringer/compliance klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 220 mm
Tolerance ±0,12 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23