Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret målekolbe
Description
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe har hvide emaljepåskrifter for nem volumenvurdering. Inkluderer polyethylenprop. Overensstemmelse 'H' certificeret, overholder ISO 1042 og DIN 12664 og er kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .)
- Overholder ISO 1042 og DIN 12664
- Kalibreret til de tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
- Hver kolbe indgraveret med individuelt serienummer og leveret med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
- Overensstemmelse 'H' certificeret
- Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
- Hvide emalje inskriptioner
- Polyethylen prop
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Oversigt | Hvide emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 12/21 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.