Få mere at vide
Pyrex™ Centrifugerør af borosilikatglas
Beskrivelse
Designet til at teste vand og sediment i olieprodukter. De Pyrex™ borosilikatglas centriguerør har en konisk base og overholder ASTM standarder.
- Overholder ASTM D96, D91, D-893 og D-1796
- I overensstemmelse med standardmetoder til testning for vand og sediment i olieprodukter
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D96, D91, D-893, D-1796 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Til vand og sediment i petroleumsprodukter |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bund form | Konisk |
| Produkttype | Centrifugerør |