Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasflasker med låg og hældering
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med dokumenterede temperatur- og kemikaliebestandighedsegenskaber.
- Flasker komplet med polypropylen skruelåg og drypfri hældering
- GLS 80™ skruegevind giver øget adgang sammenlignet med GL 45 flasker, der hjælper med at fylde og hælde
- Ideel til brug med viskøse væsker, pastaer, pulvere, granulat og større faste stoffer
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Batchcertifikat kan downloades
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
- Autoklaverbar
- Skruehætter og hælderinge kan modstå temperaturer op til 140 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Viskøse væsker, pastaer, pulvere, granulat og større faste stoffer |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Gradueringer | Hvid |
| Højde (metrisk) | 252 mm |
| Produkttype | Medieflaske |
| Diameter (metrisk) | 136 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |