Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasflasker med låg og hældering
Artikelnummer. 15537180
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15537180 1000 mL Pakke med 10
15117803 250 mL Pakke med 10
15557140 500 mL Pakke med 10
15547190 2000 mL Pakke med 10
15787927 3500 mL Hver
15522630 5000 mL Hver
15797927 10,000 mL Hver
15707937 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15537180 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1523/10
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med dokumenterede temperatur- og kemikaliebestandighedsegenskaber.
  • Flasker komplet med polypropylen skruelåg og drypfri hældering
  • GLS 80™ skruegevind giver øget adgang sammenlignet med GL 45 flasker, der hjælper med at fylde og hælde
  • Ideel til brug med viskøse væsker, pastaer, pulvere, granulat og større faste stoffer
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Batchcertifikat kan downloades
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Viskøse væsker, pastaer, pulvere, granulat og større faste stoffer
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10 Pakke
Gradueringer Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 222 mm
Produkttype Canada balsamflaske
Højde (engelsk) 8,7 tommer
Diameter (metrisk) 101 mm