Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber Artikelnummer.: 11373454
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber
Artikelnummer. 11373454
1000 mL, 222 mm, 129 mm, Pakke med 2
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11373454
Brand: Pyrex™ 1134/12
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder fire fordybninger for at blande indholdet konsekvent og uden risiko for spild. Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber kan modstå flere autoklavecyklusser.
  • Ideel til brug ved forberedelse af kulturer
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas
  • Udviser 4 fordybninger for at give optimal og ensartet omrøring
  • Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt konisk; Stil: Erlenmeyer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kulturer
Højde (metrisk) 222 mm
Hals stil Smal
Form Konisk
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mundstil Smal
Diameter (metrisk) Udvendig 129 mm
Product Information
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber >