Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber
Artikelnummer. 11363454
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11363454 500 mL 186 mm 101 mm Pakke med 5
11383454 2000 mL 282 mm 161 mm Hver
11353454 250 mL 138 mm 82 mm Pakke med 5
11373454 1000 mL 222 mm 129 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11363454 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 1134/10
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Indeholder fire fordybninger for at blande indholdet konsekvent og uden risiko for spild. Pyrex™ Borosilikatglas Baffled Erlenmeyer-kolber kan modstå flere autoklavecyklusser.
  • Ideel til brug ved forberedelse af kulturer
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas
  • Udviser 4 fordybninger for at give optimal og ensartet omrøring
  • Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
Tekniske data
Oversigt konisk; Stil: Erlenmeyer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kulturer
Højde (metrisk) 186 mm
Hals stil Smal
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mundstil Smal
Diameter (metrisk) Udvendig 101 mm
Mængde Tilfælde af 5