Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglassugningsstophane med jordkegle
Artikelnummer. 11387884
Skift visning
Længde (metrisk):
53 mm
95 mm
Inkluderer:
Rotaflo™ PTFE nøgle
Traditionel glasnøgle
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Inkluderer unitSize
11387884 53 mm Rotaflo™ PTFE nøgle Hver
11337894 95 mm Traditionel glasnøgle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387884 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 1568/04M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsættes i den slebne glassidefatning på en aspiratorflaske. Pyrex™ Borosilikatglassugningsstophane med jordkegle giver en tæt tætning.
  • Til brug med aspiratorflasker 1541 og 1569
  • Keglestørrelse: 29/32
  • Type 1568/04M med Rotaflo™ PTFE nøgle som er kemisk inert og kræver ingen smøring
  • Type 1571/02M med traditionel glasnøgle
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Aspirator Stophane
Plug Bore 3 mm
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 53 mm
Til brug med (udstyr) Aspiratorflasker 1541 og 1569
Inkluderer Rotaflo™ PTFE nøgle