Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglassugningsstophane med jordkegle
Beskrivelse
Indsættes i den slebne glassidefatning på en aspiratorflaske. Pyrex™ Borosilikatglassugningsstophane med jordkegle giver en tæt tætning.
- Til brug med aspiratorflasker 1541 og 1569
- Keglestørrelse: 29/32
- Type 1568/04M med Rotaflo™ PTFE nøgle som er kemisk inert og kræver ingen smøring
- Type 1571/02M med traditionel glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Aspirator Stophane |
| Plug Bore | 4 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Til brug med (udstyr) | Aspiratorflasker 1541 og 1569 |
| Inkluderer | Traditionel glasnøgle |