Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Beskrivelse
- Rørformet sidearm til fastgørelse af fleksible slanger med 9 mm boring
- Uslebet hals for at acceptere gummipropper
- Tåler gentagen sterilisering (våd eller tør)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Produkttype | Aspirator flaske |