Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Artikelnummer. 11317884
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11317884
Brand: Pyrex 1531/10D
Opbevar og udtøm en række forskellige væsker med denne robuste aspiratorflaske. Pyrex™ Aspiratorflasker med rørsidearm er nyttige som leverings- eller opbevaringsbeholder til en bred vifte af løsninger. Disse flasker har robuste ringhalse med kraftige fælge.
•Rørformet sidearm til fastgørelse af fleksible slanger med 9 mm boring •Uslebet hals til at acceptere gummipropper •Kan modstå gentagen sterilisering (våd eller tør)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 200 mm
Produkttype Aspirator flaske
Diameter (metrisk) 111 mm