Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Artikelnummer. 11307884
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11307884
Brand: Pyrex 1531/08D
Opbevar og udtøm en række forskellige væsker med denne robuste aspiratorflaske. Pyrex™ Aspiratorflasker med rørsidearm er nyttige som leverings- eller opbevaringsbeholder til en bred vifte af løsninger. Disse flasker har robuste ringhalse med kraftige fælge.
  • Rørformet sidearm til fastgørelse af fleksible slanger med 9 mm boring
  • Uslebet hals for at acceptere gummipropper
  • Tåler gentagen sterilisering (våd eller tør)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 23 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 163 mm
Produkttype Aspirator flaske
Diameter (metrisk) 89 mm