Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Artikelnummer. 10599530
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10599530
Brand: Pyrex 1531/06D
Opbevar og udtøm en række forskellige væsker med denne robuste aspiratorflaske. Pyrex™ Aspiratorflasker med rørsidearm er nyttige som leverings- eller opbevaringsbeholder til en bred vifte af løsninger. Disse flasker har robuste ringhalse med kraftige fælge.
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
  • Withstands repeated sterilization (wet or dry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale Borosilicate Glass
Højde (metrisk) 131 mm
Produkttype Aspirator Bottle
Diameter (metrisk) 73 mm