Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Artikelnummer. 10355140
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10355140 1000 mL Pakke med 5
11317884 1000 mL Hver
13471829 500 mL Pakke med 10
11307884 500 mL Hver
10599530 250 mL Pakke med 10
10191250 2000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10355140 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1531/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2787.75 DKK
    2530.07 DKK / Pakke med 5
    Spare 257.68 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Opbevar og udtøm en række forskellige væsker med denne robuste aspiratorflaske. Pyrex™ Aspiratorflasker med rørsidearm er nyttige som leverings- eller opbevaringsbeholder til en bred vifte af løsninger. Disse flasker har robuste ringhalse med kraftige fælge.
•Rørformet sidearm til fastgørelse af fleksible slanger med 9 mm boring •Uslebet hals til at acceptere gummipropper •Kan modstå gentagen sterilisering (våd eller tør)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 111 mm
Produkttype Aspirator flaske