Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med rørsidearm
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Rørformet sidearm til fastgørelse af fleksible slanger med 9 mm boring
- Uslebet hals for at acceptere gummipropper
- Tåler gentagen sterilisering (våd eller tør)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 248 mm |
| Produkttype | Aspirator flaske |
| Diameter (metrisk) | 138 mm |