Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glassidefatning og prop
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 29 mm |
| Inkluderer | Glass stopper |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Stopper nummer | 29/32 |
| Højde (metrisk) | 262 mm |
| Produkttype | Aspirator Bottle |
| Diameter (metrisk) | 138 mm |