Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glassidefatning og prop
Artikelnummer. 11307894
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11307894 5000 mL Hver
11317894 10,000 mL Hver
11327894 20,000 mL Hver
11397884 2000 mL Hver
12539965 2000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11307894 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1569/16D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1869.00 DKK
    1697.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.38 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Bundet hals og leveres med glasprop
  • Overholder ISO 4796
  • Jordstik i siden (størrelse 29/32) for at acceptere stophanesamlinger
  • Jordhals
  • Leveres med glasprop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45 mm
Inkluderer Glasprop
Materiale Borosilikatglas
Stopper nummer 45/40
Højde (metrisk) 333 mm
Diameter (metrisk) 181 mm
Produkttype Aspirator flaske