Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glas sidefatning
Artikelnummer. 13421909
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 13421909
Brand: Pyrex 1541/12D
Fremstillet af borosilikatglas
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Overholdelse
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Højde (metrisk) 248 mm
Produkttype Aspirator Bottle
Diameter (metrisk) 138 mm