Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glas sidefatning
Artikelnummer. 11377884
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11377884 20,000 mL Hver
11357884 10,000 mL Hver
13421909 2000 mL Pakke med 5
11337884 2000 mL Hver
11347884 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11377884 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3953.25 DKK
    3592.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 360.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Fremstillet af borosilikatglas
  • Jordstik i siden (størrelse 29/32) for at acceptere stophanesamlinger
  • Uslebet tophals for at acceptere gummipropper
Overholdelse
ISO 4796
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 59 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 492 mm
Diameter (metrisk) 288 mm
Produkttype Aspirator flaske