Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glas sidefatning
Artikelnummer. 11357884
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11357884 10,000 mL Hver
11377884 20,000 mL Hver
13421909 2000 mL Pakke med 5
11337884 2000 mL Hver
11347884 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11357884 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1541/18D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Jordstik i siden (størrelse 29/32) for at acceptere stophanesamlinger
  • Uslebet tophals for at acceptere gummipropper
Overholdelse
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 59 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 398 mm
Produkttype Aspirator flaske
Diameter (metrisk) 227 mm