Få mere at vide
Pyrex™ Aspiratorflaske med slebet glas sidefatning
Artikelnummer. 11347884
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11347884
Brand: Pyrex 1541/16D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Jordstik i siden (størrelse 29/32) for at acceptere stophanesamlinger
  • Uslebet tophals for at acceptere gummipropper
Overholdelse
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 318 mm
Produkttype Aspirator flaske
Diameter (metrisk) 181 mm