Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas runde medieflasker uden låg
Beskrivelse
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. PyrexTM Amber Borosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
- Kun flasker
- Leveres uden hætte eller hældering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af lysfølsomt materiale |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |