Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas runde medieflasker uden låg
Product Code. 10241950
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10241950 5000 mL Hver
10809290 25 mL Pakke med 10
10261320 50 mL Pakke med 10
10009769 100 mL Pakke med 10
12509145 250 mL Pakke med 10
10337899 250 mL Hver
10271320 500 mL Pakke med 10
10383540 1000 mL Pakke med 10
10079479 2000 mL Pakke med 10
10547520 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10241950 Supplier Pyrex™ Supplier No. 1519/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4185.00 DKK
    2135.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 2049.07 DKK
    48% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. Pyrex™ Ravborosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. PyrexTM Amber Borosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
  • Kun flasker
  • Leveres uden hætte eller hældering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomt materiale
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 1/PK
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 330 mm
Højde (engelsk) 13 tommer
Diameter (metrisk) 181 mm
Kapacitet (engelsk) 169,1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO 4796
Produkttype Medieflaske