Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas med en ravgul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme opløsninger. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe overholder ISO 1042 og DIN 12664 og er overensstemmelse 'H' certificeret. Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .) Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato.
- Overholder ISO 1042 og DIN 12664
- Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
- Fremstillet af borosilikatglas med en gul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme opløsninger
- Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato
- Overensstemmelse 'H' certificeret
- Batchcertifikat kan downloades online
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Hvide emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Tolerance | ±0,3 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Vis mere |