Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe Artikelnummer.: 11313654
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe
Artikelnummer. 11313654
100 mL, 14/23, 170 mm, ±0,08 ml, Pakke med 5
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11313654
Brand: Pyrex 3152/12A
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas med en ravgul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme opløsninger. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe overholder ISO 1042 og DIN 12664 og bekræftelse 'H' certificeret. Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .) Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato.
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas med en ravgul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme opløsninger. Pyrex™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe overholder ISO 1042 og DIN 12664 og er overensstemmelse 'H' certificeret. Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP .) Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato.
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Kalibreret til den tolerance, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Fremstillet af borosilikatglas med en gul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme opløsninger
  • Hver kolbe er laserætset med en individuel serienummer batchkode og fremstillingsdato
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Batchcertifikat kan downloades online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664, USP , Overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Ravgul
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 170 mm
Tolerance ±0,08 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23
Produkttitel
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe >