Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe
Beskrivelse
- Kalibreret til tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
- Graveret med individuelt serienummer
- Leveres med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
- Overensstemmelse‘ H’ certificeret
- Polyethylen prop
- Hvide emalje inskriptioner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664, USP , ISO/DIN, overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Hvide emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Vis mere |