Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 11333664
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11333664
Brand: Pyrex 3152/18AWC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med ravgul belægning på udvendige overflader for at lette brugen med lysfølsomme løsninger
  • Kalibreret til tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
  • Graveret med individuelt serienummer
  • Leveres med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
  • Overensstemmelse‘ H’ certificeret
  • Polyethylen prop
  • Hvide emalje inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664, USP , ISO/DIN, overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Ravgul
Oversigt Hvide emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 260 mm
Tolerance ±0,2 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 19/16