Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A certificeret volumetrisk kolbe
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Kalibreret til tolerancer, der kræves af United States Pharmacopoeia (USP ) som er strammere end ISO/DIN-standarderne
- Graveret med individuelt serienummer
- Leveres med kalibreringscertifikat, der kan spores til nationale standarder
- Overensstemmelse‘ H’ certificeret
- Polyethylen prop
- Hvide emalje inskriptioner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664, USP , ISO/DIN, overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Hvide emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Vis mere |