Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af bulkglas, TD, ikke-sterile, unplugged
Artikelnummer. 11912298
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Negative gradueringer:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 120
Pakke med 175
Pakke med 240
Pakke med 700
Pakke med 720
Pakke med 960
Artikelnummer. 11912298
Brand: Corning™ 70792N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning. Corning™ Pyrex™ Serologiske engangspipetter af bulkglas tilbyder lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere.
Disse engangsglaspipetter er kalibreret 'To Deliver' med udblæsning og har lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere. Alle pipetter har negative graderinger og ildpolerede spidser for gratfri, jævn strømningshastighed. Ikke-steril, unplugged og bulkpakket. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E714
Materiale Glas
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 11,41 tommer.
Negative gradueringer 0.2 mL
Tip stil Rund
Emballagetype Bulk
Volumen (engelsk) 0,06 oz.
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Serologisk pipette