Få mere at vide
Corning™ PYREX™ 3-huls mobil fase leveringshætte
Shop alle Corning produkter
:
3-hul
Beskrivelse
- Leveringshætten har tre huller, der har 0,25 tommer. - 28 tråde med 0,125 OD PTFE rør
- Kroppen er glasfyldt PTFE
- PET skruelåg med GL-45 gevind
- Hætten inkluderer tre 0,25 tommer. - 28 ETFE stik og Viton O-ring til tætning til reservoiret
- Integreret trykaflastningsventil aflaster reservoirtrykket ved 10 psi
Ordreinfo
Designet til brug med Corning PYREX HPLC-reservoirer, enkelt hulrum (sælges separat). Se kat. nr. 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097 eller 13-645-098.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Type | 3-huls mobil fase leveringshætte |
| Inkluderer | Tre 0,25 tommer. -28 ethylentetrafluorethylen (ETFE) propper og en fluorcarbon O-ring til tætning til reservoiret |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |