Få mere at vide
Pyrethriner (teknisk), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310900
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30310900 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30310900 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA16620000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrethrins
CAS 8003-34-7
Analyt- eller komponentnavne Pyrethrins
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Pyrethrins, Pyrethrins and Pyrethroids, Biopiren plus, Chrysanthemates pyrethrins and pyrethroids, Diatect, Firmotox, Goldgeist forte, Nettafid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyganic MUP 20, Pyre-sin Plus, Pyrellin, Pyrethrine, Pyrethrines, Pyrethrins and Pyrethroids, chrysanthemates, Pyrethrins and Pyrethroids, esters, Pyrethrins, chrysanthemates, Pyrethro Vioryl 5SC, Pyrethrum, Pyrethrum (insecticide), Pyrethrum FS, Pyrevert, Pyrocide 50, Spruzit, Take Down, Take Down Garden Spray
SMIL C/C(C)=C/C1C(C)(C)[C@@H]1C(O[C@@H]2C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C2)=O)=O.C/C(C([CH3]=O)=O)=C\C3C(C)(C)[C@@H]3C(OC4C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C4)=O)=O