missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrethrin 2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrethrin II |
| CAS | 121-29-9 |
| Molekylær formel | C22 H28 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadien-1-yl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadienyl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)- (9CI), Pyrethrin II (6CI), (+)-Pyrethronyl (+)-pyrethrate, Biospray S, Pyrethrin, Pyrethrin 2, Pyrethrum mist |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)\C(=C\[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)C\C=C/C=C)C1(C)C)\C |
| IUPAC navn | [(1S)-2-methyl-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dienyl]cyclopent-2-en-1-yl] (1R,3R)-3-[(E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.45 |
| Formel vægt | 372.1937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?