Få mere at vide
Pyrene, TRC
Artikelnummer. 30136958
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136958 10 g
30136669 25 g
18000430 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84900010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-00-0
Molekylær formel C16 H10
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Synonym Pyrene, Benzo[def]phenanthrene, NSC 17534, NSC 66449
IUPAC navn Pyrene
SMIL c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Formel vægt 202.0783
Procent renhed >95%