Få mere at vide
Pyrene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15826680
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15826680 5 g
15811361 50 g
15821361 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15826680 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210510005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-00-0
Tekniske data
Smeltepunkt 145.3°C
Tæthed 1.209 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 393°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004136
Mængde 5 g
Synonym Pyrene, Benzo[def]phenanthrene, Pyrene
Molekylvægt (g/mol) 202.25