Få mere at vide
Pyrene-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrene-d10 |
| CAS | 1718-52-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 2H10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Pyrene-d10 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriopyrene, [10-2H]Pyrene, [2H10]Pyrene, Pyrene D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriopyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.31 |
| Vis mere |