Få mere at vide
Pyrene, 98%
Artikelnummer. 11318015
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318015 25 g 25g
11328015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08162.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202,256 g/mol
Pyren og dets derivater bruges kommercielt til at fremstille farvestoffer og farveprækursorer, for eksempel pyranin og naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre. Den bruges som en sonde til at bestemme opløsningsmiddelmiljøer og fluorescensspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyren og dets derivater bruges kommercielt til at fremstille farvestoffer og farveprækursorer, for eksempel pyranin og naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre. Den bruges som en sonde til at bestemme opløsningsmiddelmiljøer og fluorescensspektroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-00-0
Molekylær formel C16H10
Molekylvægt (g/mol) 202.256
MDL nummer MFCD00004136
InChI nøgle BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC navn pyren
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrene
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Tæthed 1.271
Kogepunkt 393 °C
Flammepunkt 208 °C (406 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1307225
Merck Index 14,7963
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 202.26
Procent renhed 98%