Få mere at vide
Pyrene, 98%
Artikelnummer. 10673132 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673132 25 g Glasflaske 25g
10245101 100 g Glasflaske 100g
10465755 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673132 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 180830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.77 DKK
    268.65 DKK / 25g
    Spare 29.12 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-00-0
Molekylær formel C16H10
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00004136
InChI nøgle BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC navn pyren
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrene
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Farve Grøn-gul til gul
Kogepunkt 393 °C
Flammepunkt 210 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether, benzen og toluen, let opløselige i carbontetrachlorid
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.