Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrene |
| Smeltepunkt | 148 °C til 152 °C |
| Farve | Grøn-gul til gul |
| Kogepunkt | 393 °C |
| Flammepunkt | 210 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 05,693 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyrene
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyrene