Få mere at vide
Pyrene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrene |
| CAS | 129-00-0 |
| Molekylær formel | C16H10 |
| MDL nummer | MFCD00004136 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | C12=CC=C3C=CC=C4C=CC(C2=C34)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Procent renhed | 97% |